Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polyethylene Terephthalate (PET) Roller Bottles - Short Form
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
116 mm
N. per custodia:
1
30
Dimensione della confezione:
pezzi 18
pezzi 30
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
Specifica
Specifica
| Colore | Transparent |
| Dimensioni (L x P x A) | 277 x 116 x 51mm |
| Materiale | PET |
| N. per custodia | 30 |
| N. per confezione | 30 |
| Temperature Range (Metric) | Bottle: -60°C to +60°C Screw cap: -50°C to +100°C |
| Area di crescita cellulare | 850cm2 |
| Colore chiusura | Blu |
| Certificazione/Conformità | Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens, Contents non-cytotoxic. |
| Graduated | Yes |
| Vedi altri risultati |