Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polyethylene Terephthalate (PET) Roller Bottles - Short Form
Codice prodotto. p-7075442
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
116 mm
N. per custodia:
1
30
Dimensione della confezione:
pezzi 18
pezzi 30
Codice prodotto. 10218850
Marca: Greiner Bio-One 680160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER Polyethylene Terephthalate (PET) Roller Bottles - Short Form is suitable for many adherent cell lines, is stable and gas permeable.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
  • USP Class VI end product testing certified
  • Safety screw cap guarantees tightly closed, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Superficie della bottiglia Smooth
Capacità (sistema metrico) 2500 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 4.5 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cell cuture
Materiale Polystyrene
N. per custodia 1
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 850cm2
Certificato USP Class VI end product testing
Formato Short form
Altezza (sistema metrico) 276 mm
Product Type Roller Bottle
Altezza (sistema imperiale) 10.8 in.
Diametro (sistema metrico) 116 mm
Tipo di chiusura Screw Cap