Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 5XL Roller Bottles - Long Form
Click to view available options
N. per confezione:
12
N. per custodia:
12
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
Specifica
Specifica
| Superficie della bottiglia | Ribbed |
| Capacità (sistema metrico) | 5030 mL |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 4.8 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell cuture |
| Materiale | Polystyrene |
| N. per custodia | 12 |
| N. per confezione | 12 |
| Sterilità | Sterile |
| Area di crescita cellulare | 4250cm2 |
| Vedi altri risultati |