Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Roller Bottles - Long Form
Codice prodotto. p-7075446
Click to view available options
N. per confezione:
12
N. per custodia:
24
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10621743
Marca: Greiner Bio-One 682024
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Roller Bottles - Long Form renders cell adhesion through physical surface treatment.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
  • USP Class VI end product testing certified
  • Safety screw cap guarantees tightly closed, co
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Superficie della bottiglia Smooth
Capacità (sistema metrico) 5030 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 4.8 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cell cuture
Materiale Polystyrene
N. per custodia 24
N. per confezione 12
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 1700cm2
Certificato USP Class VI end product testing
Formato Long Form
Altezza (sistema metrico) 500 mm
Product Type Roller Bottle
Diametro (sistema metrico) 122 mm
Tipo di chiusura Screw Cap