Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Roller Bottles - Short Form
Codice prodotto. p-7075440
Click to view available options
Quantità:
24
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10788064
Marca: Greiner Bio-One 680065
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use in cell culture. Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene Roller Bottles - Short Form is stable and transparent and comes with safety screw cap.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
  • USP Class VI end product testing certified
  • Optical clarity
  • Cell adhesion through
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Superficie della bottiglia Smooth
Capacità (sistema metrico) 2550 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 4.8 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cell cuture
Materiale Polystyrene
N. per custodia 24
Quantità 24
Sterilità Sterile
Area di crescita cellulare 850cm2
Formato Short form
Graduazioni Yes
Trattamento superficiale TC Treated
Closure Included
Altezza (sistema metrico) 271 mm
Product Type Roller Bottle
Altezza (sistema imperiale) 10.6 in.
Diametro (sistema metrico) 122 mm
Tipo di chiusura Screw Cap