Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 32
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic Non-cytotoxicCompatible with automated systemsFlexible working volumeRounded square well profile
- Stackable
- Alphanumeric well cod
Service Plan
No
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 15 to 110 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Total Volume (Metric) Well | 131 μL |
| Vedi altri risultati |