Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Half-Area Microplate
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 32
Descrizione
Alphanumeric coding
Specifica
Specifica
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.15 cm2 |
| Metodo di rilevamento | Luminescence |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 15 to 175 μL |
| Vedi altri risultati |