Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre per colture cellulari da 96 pozzetti con fondo a U pieno in polistirene
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10638441
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10638441
Marca: Greiner Bio-One 650180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Improved cell adhesion through physical surface treatment
  • Compatible with automated systems
  • Alphanumeric well coding
  • High clarity of the microplates for optimal microscopic examinations
  • Stackable
  • Consecutive lot numbering
  • Uniform footprint
  • Can be pipetted precisely
  • Suitable for +/- analyses
  • Solid bottom Well profile: V-bottom (conical bottom)
  • Growth area per well: 28 mm²
  • Working volume per well: 40 μl - 200 μl
  • With lid that enables gas exchange with minimal evaporation
  • TC surface treatment Sterile Individually wrapped in peel-off packs for user convenience 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato RNase/DNase, human DNA free
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.28 mm2
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 40 to 200 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well Da 40 a 280 μl
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Senza Dnasi
Stabilità max calore -20°C to +60°C
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
Quantità Confezione da 100
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C