Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic
- Compatible with automated systems
- Alphanumeric well coding
- High clarity of microplates for optimal microscopic examinations
- Stackable
- Individu
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 25 to 340 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Vedi altri risultati |