Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari Cellstar™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10430233
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
550 ml
650 mL
Area di coltura:
175 cm2
75 cm2
Tipo di chiusura:
Screw Cap with Vent Position
Tappo a vite per filtro rosso
Include:
Graduations; writing area
Printed and engraved graduations
Printed and engraved graduations; measuring grid
Printed graduations; labeling field on side
Printed graduations; labeling field on the side
Printed graduations; writing area
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 40
pezzi 50
Codice prodotto. 10430233
Marca: Greiner Bio-One 658170
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene di alta qualità con trattamento superficiale per migliorare l’adesione e la proliferazione cellulare. Le fiasche per colture cellulari Greiner Bio-One™ Cellstar™ sono progettate per raggiungere efficacemente il prato cellulare con un raschiatore per cellule e fornire un accesso ottimale con una pipetta.
  • Improved cell adhesion through physical surface treatment
  • Neck of high profile flask reduces the risk of wetting the inside of the cap with medium;  provides additional protection against contamination
  • Canted neck
  • TC surface treatment
  • Graduation on the side
  • Stackable
  • Measuring grid
  • Red standard screw cap
  • Sterile and user-friendly packaging
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
  • Non-Cytotoxic 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Red
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polystyrene
Include Printed graduations; labeling field on the side
Stile collo Canted
Rivestimento superficiale Physical Surface Treatment
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Screw Cap with Vent Position
Area di coltura 75 cm2