Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10070282
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.7 mL
16 mL
3.3 mL (Well)
6.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10070282
Marca: Greiner Bio-One 657185
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compatible with automated systems. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multi-well Plates for Suspension Cultures are used for anchorage dependant cell lines.
  • Manufactured from transparent virgin polystyrene
  • Low auto fluorescence
  • Single position lids to prevent cross-contamination
  • Alphanumeric well coding
  • With hydrophobic surface for suspension cultures and hybridoma cell
Service Plan
No
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 16 mL
Colore Clear
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non-treated
Tipo Multi-well Cell Culture Plate
Conteggio pozzetti 6
Include Lid
N. per custodia 100
N. per confezione 1
Dimensioni (L x P x A) 127.8 x 85.5 x16.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127.76 mm
Larghezza (sistema metrico) 85.48 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm