Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multiwell Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7075496
Click to view available options
Area di coltura:
1 sq. cm
1.9 sq. cm
3.9 cm2
Conteggio pozzetti:
12
24
48
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
0.5 to 1 mL
0.5 to 1.5 mL
2 to 4 mL
N. per custodia:
100
120
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 5
Codice prodotto. 13437487
Marca: Greiner Bio-One 662165
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For high-throughput screening in cell based test systems.
  • Improved cell adhesion through physical surface (TC) treatment
  • High transparency
  • Low autofluorescence
  • Condensation ring lids enable optimal gas exchange
  • Single position lids prevent cross-contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Contents non-cytotoxic.
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 1.9 sq. cm
Materiale Polistirene
Forma Chimney
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale CellStar
Tipo Multi-well Cell Culture Plate
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.5 to 1.5 mL
Conteggio pozzetti 24
Senza Dnasi Yes
Include Lid
N. per custodia 120
N. per confezione 5
Quantità 5/Pk., 120/Cs.
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) 128 mm
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm