Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Multiwell Plates
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
48
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Made of polystyrene
- Used for applications such as Gel-based 3D cultures and Magnetic 3D cell culturing (Nano3D technology)
- Cell-repellent surface does not degrade or leach under common cell culture conditions, rendering an ideal substrate for native cell culture experiments
Service Plan
No
Warranty
No
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 1.7 mL |
| Colore | Clear |
| Area di coltura | 1 sq. cm |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |