Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari in sospensione Cellstar™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10116520
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
650 ml
Tipo di chiusura:
Screw
Tappo a vite per filtro bianco
White Filter Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 40
Codice prodotto. 10116520
Marca: Greiner Bio-One 658190
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per cellula in coltura sospesa in un terreno di crescita. I matracci per colture cellulari in sospensione Greiner Bio-One™ Cellstar™ sono in polistirene per garantire un ottima visibilità e resistenza.
  • Hydrophobic surface, ideal for suspension cultures and hybridoma
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Graduation on the side
  • Canted neck
  • Easily distinguished by their white screw caps
  • White standard screw cap with ventilation position
  • TC surface treatment: -/suspension
  • Sterile and user friendly packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura White
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polystyrene
N. per custodia 120 Pack
N. per confezione 120
Graduated Yes
Tipo di chiusura Screw