Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari in sospensione Cellstar™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
650 ml
Tipo di chiusura:
Screw
Tappo a vite per filtro bianco
White Filter Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 40
Descrizione
- Hydrophobic surface, ideal for suspension cultures and hybridoma
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
- Graduation on the side
- Canted neck
- Easily distinguished by their white screw caps
- White standard screw cap with ventilation position
- TC surface treatment: -/suspension
- Sterile and user friendly packaging
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | White |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| N. per custodia | 200 Pack |
| N. per confezione | 200 |
| Graduated | Yes |
| Tipo di chiusura | White Filter Screw Cap |