Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR TC Treated Lo-Profile Cell Culture Flasks
Codice prodotto. 10460613
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Standard screw cap
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10460613
Marca: Greiner Bio-One 660160
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Improved cell adhesion through physical surface treatment. Greiner Bio-One CELLSTAR TC Treated Lo-Profile Cell Culture Flasks is free of detectable DNase, RNase and human DNA.
  • Design of flasks allows efficient access to the cell lawn with cell scrapers and optimal access with pipettes
  • Graduation on the side
  • Canted neck style
  • Standard screw cap and 0.2μm vented filter cap options available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Red
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 550 mL
Materiale Polystyrene
Stile collo Canted
N. per custodia 50
N. per confezione 5
Rivestimento superficiale Physical Surface Treatment
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Standard screw cap
Area di coltura 175 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 45 mL