Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR TC Treated Lo-Profile Cell Culture Flasks
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Standard screw cap
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Design of flasks allows efficient access to the cell lawn with cell scrapers and optimal access with pipettes
- Graduation on the side
- Canted neck style
- Standard screw cap and 0.2μm vented filter cap options available
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Red |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 550 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Stile collo | Canted |
| N. per custodia | 50 |
| N. per confezione | 5 |
| Rivestimento superficiale | Physical Surface Treatment |
| Graduated | Yes |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |