Learn More
Greiner Bio-One Provette CELLSTAR™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8003202
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Imballaggio:
1000/Pk.
25/Pk.
500/Pk.
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
RCF max:
2800 xG
4000 xG
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 450
pezzi 500
Codice prodotto. 10384601
Marca: Greiner Bio-One 188271
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene per la massima resistenza termica, meccanica e chimica. Le provette di analisi Greiner Bio-One™ CellStar™ sono consigliate per la conservazione di campioni chimici e biologici.
  •  Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Blue screw cap, blue graduations, and white writing area
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuga
N. per confezione 1000
Imballaggio 1000/Pk.
Sterilità Sterile
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated
RCF max 4000 xG