Learn More
Biodesign™ Rotolo di tubo per dialisi in cellulosa
Click to view available options
MWCO:
14 kDa
3.5 kDa
8 kDa
Capacità (sistema metrico):
0.32 mL/cm
1.91 ml/cm
19.13 mL/cm
3.57 ml/cm
6.45 ml/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Suitable for all types of laboratory dialysis including desalting, compound separation and binding studies.
- Seamless, thin, transparent dialysis tubing manufactured from the highest purity cellulose
- Just wet in distilled water and use
- Available in 30.5m rolls
- Specially purified for life science research
- Supplied in an airtight, moisture-proof container for maximum shelf life
- Available in 14000Da, 8000Da, and 3500Da molecular weight cut offs
Specifica
Specifica
| Product Type | Rotolo di tubi per dialisi |
| MWCO | 8 kDa |
| Materiale | Cellulosa |
| Diametro (sistema metrico) | 28.7 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.5 m |
| Capacità (sistema metrico) | 6.45 ml/cm |
| Colore | Trasparente |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per ricerche biologiche |