Learn More
Biodesign™ Rotolo di tubo per dialisi in cellulosa
Codice prodotto. 12787466
Click to view available options
MWCO:
14 kDa
3.5 kDa
8 kDa
Capacità (sistema metrico):
0.32 mL/cm
1.91 ml/cm
19.13 mL/cm
3.57 ml/cm
6.45 ml/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12787466
Marca: Biodesign™ D002
Suitable for all types of laboratory dialysis including desalting, compound separation and binding studies.
  • Seamless, thin, transparent dialysis tubing manufactured from the highest purity cellulose
  • Just wet in distilled water and use
  • Available in 30.5m rolls
  • Specially purified for life science research
  • Supplied in an airtight, moisture-proof container for maximum shelf life
  • Available in 14000Da, 8000Da, and 3500Da molecular weight cut offs
Specifica
Product Type Rotolo di tubi per dialisi
MWCO 14 kDa
Materiale Cellulosa
Diametro (sistema metrico) 15.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 m
Capacità (sistema metrico) 1.91 ml/cm
Colore Trasparente
Quantità 1 ciascuno
Da utilizzare con (applicazione) Per ricerche biologiche