Learn More
Biodesign™ Rotolo di tubo per dialisi in cellulosa
Codice prodotto. 12787476
Click to view available options
MWCO:
14 kDa
3.5 kDa
8 kDa
Capacità (sistema metrico):
0.32 mL/cm
1.91 ml/cm
19.13 mL/cm
3.57 ml/cm
6.45 ml/cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12787476
Marca: Biodesign™ D102
Suitable for all types of laboratory dialysis including desalting, compound separation and binding studies.
  • Seamless, thin, transparent dialysis tubing manufactured from the highest purity cellulose
  • Just wet in distilled water and use
  • Available in 30.5m rolls
  • Specially purified for life science research
  • Supplied in an airtight, moisture-proof container for maximum shelf life
  • Available in 14000Da, 8000Da, and 3500Da molecular weight cut offs
Specifica
Product Type Rotolo di tubi per dialisi
MWCO 8 kDa
Materiale Cellulosa
Diametro (sistema metrico) 15.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 m
Capacità (sistema metrico) 1.91 ml/cm
Colore Trasparente
Quantità 1 ciascuno
Da utilizzare con (applicazione) Per ricerche biologiche