Learn More
Fisherbrand™ Cellulose Membranes
Codice prodotto. 11725315 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Punto di bolla:
3.1bar
4bar
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11725315
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for Clarification and sterilizing filtration of biological fluids . Fisherbrand™ Cellulose Membranes filters are composed of pure cellulose acetate modified to offer researchers the lowest binding filters available.
  • Filtration sterile of aqueous solutions (nutrient media, sera, buffers)
  • Sterilizing filtration of proteins and enzymes
  • Provide high throughputs
  • Reduces filter changes when filtering proteinaceous solutions
  • Has Receptor binding studies
  • Low binding characteristics
  • Made of hydrophilic membranes
  • Uniform pore size structure allows consistent flow rates
  • Present strength and dimension stability (130psi) and resist to 135°C
Specifica
Punto di bolla 3.1bar
Colore White
Tipo di filtro Microfilter
Materiale Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 40mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Sterilizing filtration of aqueous solutions (Nutrient media, Buffers and sera), sterilizing filtration of Proteins and enzyme, receptor binding studies
Portata del gas 25L/min./cm2
Idrofobicità Hydrophilic
Quantità 100 Pack
Tipo Plain Disc
Bagnabilità Yes
Diametro (sistema metrico) 47 mm