Learn More
Cellulose microcrystalline, average particle size 50 μm
Codice prodotto. 10065563 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10065563
Marca: Thermo Scientific Acros 387242500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9004-34-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-34-6
Numero MDL MFCD00081512
Specifica
Materiale o nome chimico Cellulose microcrystalline
Colore White
pH 5 to 7
Forma fisica Micro Fine Crystalline Powder
Formula lineare (C12H20O10)n
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1.5% max.
Imballaggio Plastic Bottle
Dimensione particelle 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Residuo dopo la combustione 0.05% max.