Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Letheen Broth
Click to view available options
Include:
Gloves
None
Tamaño de la unidad:
pezzi 100
Descripción
- Cellulose Sani-Stick
- Saturated with Letheen broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Tipo di media | Neutralizers |
| Sterilità | Sterile |
| Include | None |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido