Learn More
Greiner Bio-One CELLview™ Sterile Cell Culture Dishes With Glass Bottom
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Tissue Culture
Conteggio pozzetti:
1
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- High transparent achromatic borosilicate glass
- Maximal spectral transmission, no autofluorescence, no depolarisation of light
- Available
Service Plan
No
Certifications
ISO 8255-1:1986
Warranty
No
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Colore | Clear |
| Area di coltura | 8.7 sq. cm |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |