Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170
Codice prodotto. 15977065
Click to view available options
Tensione:
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15977065
Marca: Eppendorf™ 6734000011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
L'incubatore a CO2 CellXpert C170 presenta un rapporto volume utile-ingombro elevato e assicura un'atmosfera costante e uniforme. La camera senza giunzioni e il design senza ventola rendono la pulizia semplice e la disinfezione ad alta temperatura pari a 140°C garantisce una decontaminazione efficace.
  • Fino al 25 % in più di spazio: design senza ventilatore, sistema porta-ripiani intelligente e concetto di isolamento innovativo
  • Facile da usare: nuovo sistema di chiusura magnetico per le porte esterne e interne
  • Pulizia e disinfezione semplici: camera senza giunzioni, facile smontaggio
  • Efficace protezione dalla contaminazione: disinfezione ad alta temperatura a 140 °C, nessun filtro HEPA interno
  • Protezione da vibrazioni e turbolenza migliorata: design senza ventilatore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Controllo concentrazione CO2 ±0.1 %
Tipo di unità di controllo standard display
Uscite dati Ethernet, VisioNize™ box
Capacità (sistema metrico) 170 L
Intervallo di concentrazione CO2 0.1 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
N. di ripiani 4 std./8 max.
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Tipo CO2 Incubator
Door Style outer door with magnetic closure
Porte 2
Volume campione (sistema metrico) 170 L
Stabilità termica Ambient +4 °C to 50 °C
Dimensioni interne (L x P x A) 44.5 x 53.9 x 69.2 cm
Dimensioni (L x P x A) 70.5 x 71.8 x 90 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 53.9 cm
Altezza (sistema metrico) interno 69.2 cm
Depth (Metric) Interior 44.5 cm
Profondità (sistema metrico) lavabo 44.5 x 53.9 x 69.2 cm
Profondità (sistema metrico) pozzetto 70.5 x 71.8 x 90 cm
Peso (sistema metrico) 112 kg
Tensione 220/240 V