Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i
Codice prodotto. 15937065
Click to view available options
Tensione:
220/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15937065
Marca: Eppendorf™ 6731000011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
L'incubatore a CO2 CellXpert C170i offre condizioni di crescita affidabili (recupero rapido, temperatura uniforme, un design senza ventilatore) per risultati più riproducibili e una pulizia semplice grazie alla sua struttura senza ventilatore.
  • porta interna non segmentata
  • Disinfezione ad alta temperatura a 180° (standard con C170i)
  • 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Controllo concentrazione CO2 ±0.1 %
Tipo di unità di controllo VisioNize™ touch interface
Uscite dati USB, Ethernet, VisioNize™ onboard
Capacità (sistema metrico) 170 L
Intervallo di concentrazione CO2 0.1 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
N. di ripiani 3 std./8 max.
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Tipo CO2 Incubator
Door Style outer door with magnetic closure
Porte 2
Volume campione (sistema metrico) 170 L
Stabilità termica Ambient +4 °C to 50 °C
Dimensioni interne (L x P x A) 44.5 x 53.9 x 69.2 cm
Dimensioni (L x P x A) 70.5 x 71.8 x 90 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 53.9 cm
Altezza (sistema metrico) interno 69.2 cm
Depth (Metric) Interior 44.5 cm
Peso (sistema metrico) 81 kg
Tensione 220/240 V