Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Non-Segmented Inner Door, Oxygen Control, Water and Humidity Monitoring Copper Package
Codice prodotto. 16306355
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Door Style:
Left-Sided Handle
Right-Sided Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16306355
Marca: Eppendorf™ 6731001821
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
  • controllo ossigeno
  • pacchetto di monitoraggio dell'umidità e dell'acqua
  • imballaggio in rame (camera, ripiani interni e vaschetta per l'acqua)
  • porta interna non segmentata
  • Disinfezione ad alta temperatura a 180° (standard con C170i)
  • 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 170 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Controllo dell'ossigeno Yes
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Display VisioNize™ touch interface
Door Style Left-Sided Handle
Tecnologia sensore O2 ZrO2 (zirconium dioxide)
Porte 2
Dimensioni interne (L x P x A) 44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.)
Dimensioni (L x P x A) 71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)
Requisiti elettrici 220 to 240 V, 50/60 Hz