Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Oxygen Control, Water and Humidity Monitoring
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Door Style:
Left-Sided Handle
Right-Sided Handle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- pacchetto di monitoraggio dell'umidità e dell'acqua
- controllo ossigeno
- porta interna con 4 segmenti porta
- Disinfezione ad alta temperatura a 180° (standard con C170i)
- 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 170 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Controllo dell'ossigeno | Yes |
| Tipo di spina | EU |
| Temperature Range (Metric) | Ambient +4° to 50°C |
| Display | VisioNize™ touch interface |
| Door Style | Left-Sided Handle |
| Tecnologia sensore O2 | ZrO2 (zirconium dioxide) |
| Porte | 2 |
| Vedi altri risultati |