Learn More
Cytiva Celtron
Click to view available options
N. per confezione:
Pack of 50
Pack of 500
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Materiale (membrana) | Cellulose Acetate |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Difficult-to-filter solutions |
| N. per confezione | Pack of 50 |
| Volume (sistema metrico) | ≤100 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 30 mm |