Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5420
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50/60Hz (EU)
230V/50–60Hz (EU)
Include:
con rotore a tenuta di aerosol FA-24x2
senza rotore
Modello:
Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5420, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
Rotore standard per un massimo di 24 provette da 1,5 e da 2,0 mLCestelli e accessori per un massimo di 32 provette PCR da 0,2 mL o 4 strisce PCR da 8 postiAdattatori per provette da 0,2, 0,4 e 0,5 mL come pure BD Microtainer™ da 0,6 mL Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica con un ditoCoperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamentoRotori e coperchi rotore in alluminio anodizzato di alta qualitàPer una centrifugazione rapida, basta premere una volta il pulsante short-spin - non è necessario mantenere il tasto premuto durante il processoPannello operatore con tastiera facile da pulireIngombro particolarmente ridotto per risparmiare spazio prezioso sul banco del laboratorio: 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 in (L × P × A)Velocità max: 21,300 × g (15,060 rpm)
Specifica
Specifica
| Velocità max | 15,060 rpm |
| RCF max | 21,300 × g |
| Display | grande LCD brillante |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 8.7 in |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 22 cm |
| Livello di rumorosità | <56 dB(A) |
| Temporizzatore | da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 9.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 24 cm |
| Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
| Vedi altri risultati |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido