Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15851635 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
230V/50–60Hz (GB)
Modello:
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5425 R, manopole rotanti
Centrifuge 5425 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5425, manopole rotanti
Centrifuge 5425, tastiera a membrana
Refrigerato:
Yes
no
Rotore incluso:
No
Yes
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15851635
Marca: Eppendorf™ 5405000018
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 x g
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 × g, che le rendono ideali per tutte le moderne applicazioni di biologia molecolare in provette Eppendorf e provette PCR da 0,2 a 5 mL. Per il trattamento di campioni sensibili alla temperatura, la Centrifuge 5425 R refrigerata offre una termostatizzazione precisa grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento.
  • Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
  • Funzioni software uniche (come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma, funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti)
  • Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
  • Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
  • Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
  • Max. capacità del rotore: 10 provette da 5,0 mL
  • Velocità max: 21.300 × g (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 24 x 1.5/2 mL
Velocità max 15,000 rpm
RCF max 21.300 × g
Display grande LCD brillante
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.5 in
Altezza (sistema metrico) esterno 24 cm
Livello di rumorosità media di 45 dB(A) nei primi 12 minuti e successivamente < 51 dB(A) con il rotore FA-24x2
Temporizzatore da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 9.5 in
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 24 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo Microcentrifughe
Include con rotore FA-24x2
Specifiche di sicurezza Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
Ventilato Yes
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Keypad
Profondità (sistema metrico) 39 cm
Modello Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana
Wattage 280 W
Rotore incluso Yes
Refrigerato no
Run Time 10 sec. to 9 hr. 59 min.
Standard EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-020, 47 CFR FCC Part 15 (per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale)
Net Weight 15.6 kg
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
Rotore FA-24x2
The Centrifuge 5425 is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.