Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15891645 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
230V/50–60Hz (GB)
Modello:
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5425 R, manopole rotanti
Centrifuge 5425 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5425, manopole rotanti
Centrifuge 5425, tastiera a membrana
Refrigerato:
Yes
no
Rotore incluso:
No
Yes
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15891645
Marca: Eppendorf™ 5405000719
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 x g
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 × g, che le rendono ideali per tutte le moderne applicazioni di biologia molecolare in provette Eppendorf e provette PCR da 0,2 a 5 mL. Per il trattamento di campioni sensibili alla temperatura, la Centrifuge 5425 R refrigerata offre una termostatizzazione precisa grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento.
  • Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
  • Funzioni software uniche (come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma, funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti)
  • Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
  • Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
  • Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
  • Max. capacità del rotore: 10 provette da 5,0 mL
  • Velocità max: 21.300 × g (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 24 x 1.5/2 mL
Velocità max 15,000 rpm
RCF max 21.300 × g
Display grande LCD brillante
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.5 in
Altezza (sistema metrico) esterno 24 cm
Livello di rumorosità media di 45 dB(A) nei primi 12 minuti e successivamente < 51 dB(A) con il rotore FA-24x2
Temporizzatore da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 9.5 in
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 24 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo Microcentrifughe
Include senza rotore
Specifiche di sicurezza Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
Ventilato Yes
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tipo di unità di controllo Rotary Knob
Profondità (sistema metrico) 39 cm
Modello Centrifuge 5425, manopole rotanti
Wattage 280 W
Rotore incluso No
Refrigerato no
Standard EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale)
Net Weight 15.6 kg
Tensione 230 V
The Centrifuge 5425 is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.