Learn More
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7250787 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V, 50/60Hz (EU)
Include:
With Rotor FA-45-30-11
With Rotor FA-45-48-11
Without rotor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17894744
Marca: Eppendorf 5429000015
Centrifuge 5427 R contiene un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni - e il pianeta. Dispone di 9 rotori diversi tra cui un rotore a tenuta di aerosol da 48 posti per applicazioni ad alto rendimento.
  • Refrigerata con un refrigerante naturale (R290) per proteggere i vostri campioni – e il pianeta
  • Capacità del rotore: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0  mL; il rotore Eppendorf QuickLock™ assicura una chiusura rapida ed ergonomica del coperchio
  • Velocità max: 25.001 x g (16,220 rpm)
  • Con la capacità di 48 posti, il rotore aumenta la produttività, facendo risparmiare tempo prezioso
  • Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica
  • Intervallo di temperatura da Da -11°C a 40°C
  • Funzione FastTemp per un rapido pre-raffreddamento della centrifuga, ad es. da ∼ 23°C a 4°C in soli 11  minuti
  • ECO shut-offLa funzione programmabile di spegnimento ECO può intervenire dopo 1, 2, 4 o 8 ore di inattività, per ottimizzare il risparmio energetico e prolungare la vita del compressore
  • Scarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di acqua
  • Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Velocità max 16,220 rpm
RCF max 25,001 x g
Display Large, brightly lit LCD
Altezza (sistema imperiale) esterno 10 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 25.4 cm
Livello di rumorosità < 55 dBA with rotor FA-45-48-11
Temporizzatore 5 sec. to 9:59 hr.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 31.9 cm
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo Microcentrifuge
Include Without rotor
Specifiche di sicurezza Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids
Requisiti elettrici 230V, 50/60Hz (EU)
Modello Centrifuge 5427 R, rotary knobs
Wattage 495 W
Refrigerato Yes
Tensione 230 V
The Centrifuge 5427 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.