Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15845083 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-38 incl. adattatori per provette a fondo rotondo da 4 – 10 mL e adattatori per provette a fondo rotondo da 2,6 – 7 mL, 2 set di 2 adattatori
con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 2 set di 2 adattatori
con Rotor A-4-38 inclusi adattatori per provette per la raccolta di sangue da 13/16 mm , 2 set di 2 adattatori
senza rotore
Requisiti elettrici:
230V, 50–60Hz (EU)
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5702 (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5702 R, manopole rotanti
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), manopole rotanti
Centrifuge 5702 RH, manopole rotanti
Centrifuge 5702, manopole rotanti
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15845083
Marca: Eppendorf™ 5702000010
La gamma di centrifughe Eppendorf 5702 per uso generico a bassa velocità soddisfa le esigenze dei laboratori di coltura cellulare e di ricerca clinica a resa media. Oltre a essere estremamente silenziose, sono molto compatte e pertanto trovano facilmente spazio su ogni banco di laboratorio.
Max. velocità: 3,000 × g (4,400 rpm)Ingombro minimo che trova posto in qualsiasi banco da laboratorioMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroRidotta altezza di accesso per facilitare le operazioni di carico e scarico della centrifugaFunzione di arresto SOFT per una accelerazione e decelerazione graduale. Ottimizzata per la separazione cellulare ottenuta mediante centrifugazione su gradienteFunzione 'At set RPM', che attiva il timer nel momento esatto in cui viene raggiunta la velocità impostata, per cicli di centrifugazione perfettamente riproducibiliBlocco dei tasti che previene accidentali cambi d'impostazioneCamera del rotore in acciaio inossidabile, a prova di ruggine e facile da pulireMassima sicurezza, grazie al rilevamento elettronico di ogni eventuale sbilanciamento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include senza rotore
RCF max 3,000 x g
Velocità max 4,400 rpm
Refrigerato no
Livello di rumorosità < 52 dB(A) con rotore A-4-38
Dimensioni esterne (L x P x A) 320 x 400 x 240 mm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Display LCD
Altezza (sistema imperiale) esterno 9.6 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 24 cm
Temporizzatore 0 – 99 min, in funzionamento continuo
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 32 cm
Wattage 200 W
Tipo di unità di controllo Rotary Knob
Modello Centrifuge 5702, manopole rotanti
Ventilato sì
Rotore incluso No
Frequenza 50/60 Hz
Tensione 230 V
The Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.