Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12816213 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
senza rotore
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5804, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 12816213
Marca: Eppendorf™ 5805000629
La Centrifuge 5804/5804 R a velocità elevata di Eppendorf è una centrifuga di capacità media, ideale per le applicazioni molecolari in provette fino a 250 mL. Offre inoltre un'incredibile versatilità in quanto può ospitare sia rotori basculanti che rotori ad angolo fisso, come pure Deepwell Plates.
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 250 mLRotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura cellulare o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 20,913 × g (14.000 rpm)Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Altezza ribassata pari a 29 cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotoreMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Keypad
Capacità 4 x 250 mL
RCF max 20,913 x g
Refrigerato Yes
Display grande LCD brillante
Include con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
Intervallo di velocità massima 200 to 14,000 rpm
Modello Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Livello di rumorosità <58 dB(A)
Run Time 1 to 99 min.
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri
Standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Gamma di temperatura 15°C to 35°C
Temporizzatore da 1 min a 99 min, in funzionamento continuo, short-spin
Tipo Centrifughe da banco
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 25.0 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 63.4 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 13.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 34.2 cm
Profondità (sistema metrico) 550 mm
Net Weight 80 kg
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Wattage 1650 W