Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-44 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
senza rotore
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5804 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5804, tastiera a membrana
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 250 mLRotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura cellulare o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 20,913 × g (14.000 rpm)Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Altezza ribassata pari a 29 cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotoreMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
| Tipo di unità di controllo | Keypad |
| RCF max | 20,913 x g |
| Velocità max | 14,000 rpm |
| Refrigerato | no |
| Display | grande LCD brillante |
| Include | con Rotor S-4-72 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL |
| Modello | Centrifuge 5804, tastiera a membrana |
| Livello di rumorosità | < 62 dB(A) |
| Rotore incluso | Yes |
| Vedi altri risultati |