Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15127765 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-62 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor A-4-81 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm
con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con rotore S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm
senza rotore
Modello:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5810, tastiera a membrana
Refrigerato:
Yes
no
sì
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 15127765
Marca: Eppendorf™ 5810000629
La Centrifuge 5810/5810 R di Eppendorf è la centrifuga perfetta per le operazioni di routine dei laboratori con rese medie. Presenta un ingombro estremamente compatto ma offre allo stesso tempo la grande versatilità di poter utilizzare sia le provette che le piastre.
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 750 mLRotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura cellulare o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 20,913 × g (14.000 rpm)Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per un semplice utilizzo con una mano solaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Altezza ribassata pari a 29 cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotoreMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Keypad
Capacità 4 x 750 mL
RCF max 20,913 x g
Velocità max 14,000 gir/min
Refrigerato no
Display grande LCD brillante
Include con rotore S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm
Intervallo di velocità massima 200 to 14,000 rpm
Modello Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana
Livello di rumorosità <70 dB(A)
Run Time 1 to 99 min.
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri
Standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (refer to manual for more details)
Gamma di temperatura 2°C to 40°C
Temporizzatore da 1 min a 99 min, in funzionamento continuo, short-spin
Tipo Centrifughe da banco
Ventilato sì
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 21.1 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 53.5 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 13.6 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 34.5 cm
Profondità (sistema metrico) 608 mm
Net Weight 68 kg
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Wattage 900 W
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.