Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
con Rotor A-4-62 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor A-4-81 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm
con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL
con rotore S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm
senza rotore
Modello:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge 5810 R, tastiera a membrana
Centrifuge 5810, tastiera a membrana
Refrigerato:
Sì
Yes
no
sì
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 750 mLRotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura cellulare o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 20,913 × g (14.000 rpm)Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per un semplice utilizzo con una mano solaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Altezza ribassata pari a 29 cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotoreMassima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
| Tipo di unità di controllo | Keypad |
| Capacità | 4 x 750 ml |
| RCF max | 20,913 x g |
| Velocità max | 14,000 gir/min |
| Refrigerato | Sì |
| Display | grande LCD brillante |
| Include | con Rotor S-4-104 inclusi adattatori per provette a fondo rotondo da 13/16 mm |
| Intervallo di velocità massima | Da 200 a 14,000 gir/min |
| Modello | Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastiera a membrana |
| Vedi altri risultati |
The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.