Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17101842 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL
con rotore FA-6x50
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori da 1 L (4x), i flaconi Eppendorf da 1 L (4x)
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL e le piastre
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, i flaconi da 175 – 250 mL e le piastre
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi da 175 – 250 mL e piastre
con rotore S-4xUniversal, incl. cestelli universali, adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi e piastre da 175 – 250 mL, adattatori per flaconi da 1.000 mL incl. 4 flaconi da 1.000 mL
senza rotore
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch
Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch
Pakningsstørrelse:
1 set
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17101842
Brand: Eppendorf™ 5943000211
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
La Centrifuge 5910 Ri si distingue per un'interfaccia tattile intuitiva e una gamma di innovative soluzioni in termini di fruibilità, documentazione e gestione degli utenti.
L'ampia varietà di rotori ad angolo fisso e rotori basculanti permette di soddisfare tutta una serie di applicazioni a fronte di un ingombro compatto.
  • Grande interfaccia tattile VisioNize™ da 7' per un'impostazione ultraveloce dei parametri mediante la straordinaria funzione 'Favoriti'
  • Gestione degli utenti con livelli di autorizzazione multipli e funzioni di documentazione per i requisiti GLP/GxP
  • Rotori basculanti e adattatori per provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mL, nonché tutti i tipi di piastre MTP, PCR o deepwell.
  • Rotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 250 mL
  • Centrifugazione ad alta velocità fino a 22,132 × g (14,000 rpm)
  • Tappi e coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una chiusura rapida ed ergonomica
  • Massima silenziosità per migliorare la qualità dellambiente di lavoro
  • Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'
  • Intervallo di temperatura da -11 °C a 40 °C
  • Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
RCF max 22,132 x g
Refrigerato sì
Display Interfaccia touch VisioNize™
Include con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, i flaconi da 175 – 250 mL e le piastre
Modello Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch
Livello di rumorosità <53 dB(A) con rotore S-4xUniversal
Profilo (accelerazione/frenata) 10/10
Program Storage 99
Rotore S-4 xUniversal
Rotore incluso Yes
Gamma di temperatura -11°C to +40°C
Temporizzatore da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short-Spin
Tipo Benchtop Centrifuge
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 28.3 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 72 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 14.5 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 37 cm
Profondità (sistema imperiale) 25.9 in.
Profondità (sistema metrico) 68 cm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.