Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
con il rotore S-4x750, compresi i cestelli rotondi e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL
con rotore FA-6x50
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori da 1 L (4x), i flaconi Eppendorf da 1 L (4x)
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL e le piastre
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per le provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, i flaconi da 175 – 250 mL e le piastre
con rotore S-4xUniversal, compresi i cestelli universali e gli adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi da 175 – 250 mL e piastre
con rotore S-4xUniversal, incl. cestelli universali, adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi e piastre da 175 – 250 mL, adattatori per flaconi da 1.000 mL incl. 4 flaconi da 1.000 mL
senza rotore
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Interfaccia touch
Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
L'ampia varietà di rotori ad angolo fisso e rotori basculanti permette di soddisfare tutta una serie di applicazioni a fronte di un ingombro compatto.
- Grande interfaccia tattile VisioNize™ da 7' per un'impostazione ultraveloce dei parametri mediante la straordinaria funzione 'Favoriti'
- Gestione degli utenti con livelli di autorizzazione multipli e funzioni di documentazione per i requisiti GLP/GxP
- Rotori basculanti e adattatori per provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mL, nonché tutti i tipi di piastre MTP, PCR o deepwell.
- Rotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 250 mL
- Centrifugazione ad alta velocità fino a 22,132 × g (14,000 rpm)
- Tappi e coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una chiusura rapida ed ergonomica
- Massima silenziosità per migliorare la qualità dellambiente di lavoro
- Chiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'
- Intervallo di temperatura da -11 °C a 40 °C
- Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
Specifica
| RCF max | 22,132 x g |
| Refrigerato | sì |
| Display | Interfaccia touch VisioNize™ |
| Include | con rotore S-4xUniversal, incl. cestelli universali, adattatori per provette coniche da 5 mL/15 mL/50 mL, flaconi e piastre da 175 – 250 mL, adattatori per flaconi da 1.000 mL incl. 4 flaconi da 1.000 mL |
| Modello | Centrifuge 5910 Ri, Interfaccia touch |
| Livello di rumorosità | <53 dB(A) con rotore S-4xUniversal |
| Profilo (accelerazione/frenata) | 10/10 |
| Program Storage | 99 |
| Rotore | S-4 xUniversal |
| Rotore incluso | Yes |
| Vedi altri risultati |