Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R - Refrigerated Large Centrifuge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7113377 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
4 x 1000 mL
Include:
senza rotore
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15546136
Marca: Eppendorf™ 5948000018
The refrigerated Eppendorf Centrifuge 5920 R offers high-throughput performance and advanced temperature management in a very compact design. With a capacity of up to 4 x 1,000 mL / 52 x 50 mL conical tubes, it can spin both plates and tubes in the same bucket for real flexibility.
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mLCestelli e accessori per la centrifugazione di ogni tipo di piastra MTP, PCR o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 50 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 21,194 × g (13.700 rpm)I coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ permettono una chiusura rapida ed ergonomicaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers
Tipo di unità di controllo Keypad
Capacità 4 x 1000 mL
RCF max 21,194 x g
Velocità max 13,700 rpm
Product Line Eppendorf 5920 R
Refrigerato Yes
Display grande LCD brillante
Include senza rotore
Modello Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastiera a membrana
Livello di rumorosità <55 dB(A)
Rotore Not Included
Rotore incluso No
Specifiche di sicurezza Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri
Standard EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (refer to manual for more details)
Temporizzatore da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short Spin
Tipo Centrifughe da banco
Dimensioni esterne (L x P x A) 74 x 71 x 40 cm (29.2 x 27.8 x 15.9 in.)
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 29.2 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 74 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 15.9 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 40 cm
Requisiti elettrici 230V/50–60Hz (EU)
Tensione 230 V
Wattage 1650 W
Frequenza 50/60 Hz