Learn More
OHAUS™ Centrifuge Adapter
Codice prodotto. 16612794 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 x 1.5/2.0 mL
175/225 mL
250 mL
3 x 50 mL
4 x 30 mL
50 mL
6 x 15 mL
Descrizione:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Dimensione foro (sistema metrico):
Depth 11 mm
Depth 17 mm
Depth 25.5 mm
Depth 29 mm
Depth 29.5 mm
Depth 60 mm
Depth 60.5 mm
Depth 61 mm
Depth 61.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 3
Codice prodotto. 16612794
Marca: OHAUS™ 30559422
Adapter accessory for Centrifuge Multi models
  • Adapter for various Centrifuge Multi models
  • Various capacities available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Capacità 6 x 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge Multi FC5916R 120 V and Centrifuge Multi FC5916 120 V
Dimensione foro (sistema metrico) Depth 17 mm
Descrizione FA x2