Learn More
OHAUS™ Centrifuge Adapter
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 x 1.5/2.0 mL
175/225 mL
250 mL
3 x 50 mL
4 x 30 mL
50 mL
6 x 15 mL
Descrizione:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Dimensione foro (sistema metrico):
Depth 11 mm
Depth 17 mm
Depth 25.5 mm
Depth 29 mm
Depth 29.5 mm
Depth 60 mm
Depth 60.5 mm
Depth 61 mm
Depth 61.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 3
Descrizione
- Adapter for various Centrifuge Multi models
- Various capacities available
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Capacità | 250 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge Multi FC5916R 120 V and Centrifuge Multi FC5916 120 V |
| Dimensione foro (sistema metrico) | Depth 61.5 mm |
| Descrizione | FB x2 |