Learn More
Eppendorf™ Centrifuge Adapters
Codice prodotto. 10638004 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 x 15 mL Conical Tube
1 x 7 to 15 mL Blood Collection Tube
Tipo:
Large Bore Adapter
Small Bore Adapter
Tube Adapter
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 8
Codice prodotto. 10638004
Marca: Eppendorf™ 5427732004
Designed for use with Eppendorf Rotors and Centrifuges
  • Accessory for Eppendorf liquid handling equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Small Bore Adapter
Capacità 1 x 7 to 15 mL Blood Collection Tube
Max. Tube Diameter 16 mm
Max. Tube Length 75 to 105 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor F-35-6-30
Descrizione Adapter, small bore
N. per confezione 2/Pk.