Learn More
Eppendorf™ Adattatori per centrifuga per rotori 5810 e 5810 R
Codice prodotto. 10106771 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 ml
18 to 30 mL
180 to 250 mL
2.6 - 7 ml
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
80 to 120 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 10106771
Marca: Eppendorf™ 5810758009
Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications
  • Adaptors for Eppendorf™ Centrifuges 5810 and 5810R.
  • Compatible with conical or flat tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Conical
Capacità 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotors 5810 and 5810R Centrifuge
Dimensione foro (sistema metrico) 31 mm
No. of Places 12
N. per confezione 2 Pack