Learn More
Grant Instruments Centrifuge Insert for Conical Tubes
Codice prodotto. 30274367
Click to view available options
N. per confezione:
6/Pk.
8/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 8
Codice prodotto. 30274367
Marca: Grant Instruments BI256
Insert to hold 25 mL conical tubes.
Insert for 25 ml conical tubes
6 Piece Set:
  • To be used with Ri-6/Ri-6P rotor
  • For use with LMC-56
8 Piece Set:
  • To be used with BA-2/50 adapter set
  • For use with LMC-56
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rack
Materiale Engineered Polymer
Monouso Reusable
Colore White
Capacità 1 Tube
Autoclavabile Autoclavable
RCF max 3,160 x g
Velocità max 4,200 rpm
Linea di prodotti LMC-56 Centrifuge
Dimensioni provetta 25 mL
Diameter (Metric) Inside 27 mm
Diameter (Metric) Outside 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30 mm
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
N. per confezione 6/Pk.