Learn More
Grant Instruments Centrifuge Insert for Conical Tubes
Click to view available options
N. per confezione:
6/Pk.
8/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 8
Descrizione
Insert for 25 ml conical tubes
6 Piece Set:
- To be used with Ri-6/Ri-6P rotor
- For use with LMC-56
8 Piece Set:
- To be used with BA-2/50 adapter set
- For use with LMC-56
Specifica
Specifica
| Tipo | Rack |
| Materiale | Engineered Polymer |
| Monouso | Reusable |
| Colore | White |
| Capacità | 1 Tube |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| RCF max | 3,160 x g |
| Velocità max | 4,200 rpm |
| Linea di prodotti | LMC-56 Centrifuge |
| Dimensioni provetta | 25 mL |
| Vedi altri risultati |