Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230V/50–60Hz (EU)
Modello:
Centrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), tastiera a membrana
Centrifuge MiniSpin™ plus, tastiera a membrana
Centrifuge MiniSpin™, tastiera a membrana
Capacità:
12 x 1.5/2 ml
12 x 2 mL
Da 1.5 a 2 ml
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
Capacità del rotore: 12 x 1,5/2,0 × mL provette, 2 × strisce PCR da 8 provetteMax. velocità: 14,100 × g (14.500 rpm)Ingombro estremamente ridottoTempo di accelerazione e decelerazione < 13 sDisplay digitale per tempo e velocitàAlloggiamento del rotore in metalloTasto Short Spin per una centrifugazione rapida e agevoleLa ventilazione opzionale riduce il riscaldamento e protegge i campioni sensibiliCoperchio soft-touch per una chiusura ergonomicaCoperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamento
Specifica
Specifica
| Capacità | 12 x 1.5/2 ml |
| Velocità max | 14,500 gir/min |
| RCF max | 14.1 xg |
| Display | grande LCD |
| Altezza (sistema imperiale) esterno | 5.12 in. |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 13.0 cm |
| Livello di rumorosità | <52 dB(A) |
| Temporizzatore | da 15 s a 99 min, in funzionamento continuo |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 8.86 in. |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 22.5 cm |
| Vedi altri risultati |