missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel Electro™ Fixed Angle Head Rotor for PCR Strips

Codice prodotto. 12893272
Click to view available options
Capacità:
4 x 0.2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12893272

Marca: Nickel Electro™ R0002

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Nickel Electro™ Fixed Angle Head Rotor for PCR Strips is comprised of 4 rows for 0.2mL PCR sprips with a max speed of 6000rpm.

  • Fixed
  • Angle head rotor
  • For PCR Strips

Specifica

Capacità 4 x 0.2 mL
Velocità max 6,000 rpm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato